Learn More
Brady™ Sperrpfosten und befüllbare Füße
These Posts and Fillable Bases are ideal for controlling and directing foot traffic. Suitable for warehouses, factories, offices etc. Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
Marke:  Brady™ 256729
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11761306
  • 123.00 € / 1 Packung
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal for controlling and directing foot traffic.
  • Suitable for warehouses, factories, offices etc.
  • Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
  • Posts and Fillable Bases.
Spezifikation
Spezifikation
POST & FILLABLE BASE RED PK 4
35.43 in.
4/Packung
Pfosten mit verfüllbarem Sockel
40 mm
900 mm
Rot
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Brady™ Sperrpfosten und befüllbare Füße > Farbe:Rot