Learn More
OHAUS™ Tragbare Präzisionswaage
Portable Mehrzweckwaagen für das tägliche Wägen geeignet
328.00 € - 453.00 €
Spezifikation
Anschlusstyp | RS232, USB, oder Ethernet (als Zubehör erhältlich) |
---|---|
Beschreibung | Menü- und Kalibriersperrschalter, mechanischer und softwaremäßiger Über- und Unterlastschutz, Stabilitätsanzeige, Anzeige für schwache Batterie, automatische Abschaltung, vom Benutzer wählbare Druckoptionen, vom Benutzer wählbare Kommunikationseinstellungen |
Displaytyp | Hintergrundbeleuchtetes LCD |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wägen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrollwägen |
Material | ABS-Gehäuse, Edelstahlwanne, Transportsicherung, rutschfeste und verstellbare Füße, Nivellierblase |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17217840
|
OHAUS™
30615581 |
120 g | 230 x 204 x 104 mm |
329.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17227840
|
OHAUS™
30615582 |
220 g | 230 x 204 x 104 mm |
353.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17237840
|
OHAUS™
30615583 |
320 g | 230 x 204 x 104 mm |
453.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17247840
|
OHAUS™
30615584 |
1,200 g | 230 x 204 x 70 mm |
354.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17257840
|
OHAUS™
30615585 |
2,200 g | 230 x 204 x 70 mm |
379.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17267840
|
OHAUS™
30615586 |
3,200 g | 230 x 204 x 70 mm |
391.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17277840
|
OHAUS™
30615587 |
10.200 g | 250 x 240 x 74 mm |
328.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Navigator bietet wichtige Wägeanwendungen zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
- Die fortschrittliche Wägetechnologie bietet eine Stabilisierung von einer Sekunde für schnelle und genaue Wägeergebnisse und verbessert so die Bedienereffizienz, Produktivität und den Durchsatz.
- Ein Überladungsschutzsystem, das Lasten bis zum Vierfachen der Nenntraglast aushält, schützt die Waage.
Spezifikation
RS232, USB, oder Ethernet (als Zubehör erhältlich) | |
Hintergrundbeleuchtetes LCD | |
ABS-Gehäuse, Edelstahlwanne, Transportsicherung, rutschfeste und verstellbare Füße, Nivellierblase |
Menü- und Kalibriersperrschalter, mechanischer und softwaremäßiger Über- und Unterlastschutz, Stabilitätsanzeige, Anzeige für schwache Batterie, automatische Abschaltung, vom Benutzer wählbare Druckoptionen, vom Benutzer wählbare Kommunikationseinstellungen | |
Wägen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrollwägen | |
Tragbare Waagen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Tragbare Präzisionswaage