Learn More
OHAUS™ Tragbare Präzisionswaage
Artikelnummer. 17247840 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1,200 g
10.200 g
120 g
2,200 g
220 g
3,200 g
320 g
Abmessungen (L x B x H):
230 x 204 x 70 mm
250 x 240 x 74 mm
230 x 204 x 104 mm
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 17247840
Marke: OHAUS™ 30615584
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Portable Mehrzweckwaagen für das tägliche Wägen geeignet
  • Navigator bietet wichtige Wägeanwendungen zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
  • Die fortschrittliche Wägetechnologie bietet eine Stabilisierung von einer Sekunde für schnelle und genaue Wägeergebnisse und verbessert so die Bedienereffizienz, Produktivität und den Durchsatz.
  • Ein Überladungsschutzsystem, das Lasten bis zum Vierfachen der Nenntraglast aushält, schützt die Waage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstyp RS232, USB, oder Ethernet (als Zubehör erhältlich)
Beschreibung Menü- und Kalibriersperrschalter, mechanischer und softwaremäßiger Über- und Unterlastschutz, Stabilitätsanzeige, Anzeige für schwache Batterie, automatische Abschaltung, vom Benutzer wählbare Druckoptionen, vom Benutzer wählbare Kommunikationseinstellungen
Fassungsvermögen 1,200 g
Displaytyp Hintergrundbeleuchtetes LCD
Lesbarkeit 0,01 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wägen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrollwägen
Linearität 0,03 g
Material ABS-Gehäuse, Edelstahlwanne, Transportsicherung, rutschfeste und verstellbare Füße, Nivellierblase
Modell NV1202
Wiederholgenauigkeit 0,02 g
Stabilisierungszeit 2,5 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 °F bis 104 °F, 85 % rH, nicht kondensierend
Temperaturbereich (metrisch) 10°C bis 40°C, 85%RH, nicht kondensierend
Typ Tragbare Waagen
Abmessungen (L x B x H) 230 x 204 x 70 mm
Länge (angloamerikanisch) 9,1 in.
Länge (metrisch) Schale 144 mm
Breite (angloamerikanisch) 8 in.
Breite (angloamerikanisch) Schale 7,5 in.
Breite (metrisch) Schale 190 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,8 in.
Gewicht (angloamerikanisch) 2,2 lb.
Gewicht (metrisch) 1 kg