Learn More
OHAUS™ Tragbare Präzisionswaage
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1,200 g
10.200 g
120 g
2,200 g
220 g
3,200 g
320 g
Abmessungen (L x B x H):
230 x 204 x 70 mm
250 x 240 x 74 mm
230 x 204 x 104 mm
Packungsgröße:
1 Einheit
Beschreibung
- Navigator bietet wichtige Wägeanwendungen zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
- Die fortschrittliche Wägetechnologie bietet eine Stabilisierung von einer Sekunde für schnelle und genaue Wägeergebnisse und verbessert so die Bedienereffizienz, Produktivität und den Durchsatz.
- Ein Überladungsschutzsystem, das Lasten bis zum Vierfachen der Nenntraglast aushält, schützt die Waage.
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstyp | RS232, USB, oder Ethernet (als Zubehör erhältlich) |
| Beschreibung | Menü- und Kalibriersperrschalter, mechanischer und softwaremäßiger Über- und Unterlastschutz, Stabilitätsanzeige, Anzeige für schwache Batterie, automatische Abschaltung, vom Benutzer wählbare Druckoptionen, vom Benutzer wählbare Kommunikationseinstellungen |
| Fassungsvermögen | 2,200 g |
| Displaytyp | Hintergrundbeleuchtetes LCD |
| Lesbarkeit | 0,01 g |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wägen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrollwägen |
| Linearität | 0,05 g |
| Material | ABS-Gehäuse, Edelstahlwanne, Transportsicherung, rutschfeste und verstellbare Füße, Nivellierblase |
| Modell | NV2202 |
| Wiederholgenauigkeit | 0,02 g |
| Mehr anzeigen |