Learn More
OHAUS™ Tragbare Präzisionswaage
Portable Mehrzweckwaagen für das tägliche Wägen geeignet
Marke: OHAUS™ 30615586
334.40 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21987" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Navigator bietet wichtige Wägeanwendungen zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
- Die fortschrittliche Wägetechnologie bietet eine Stabilisierung von einer Sekunde für schnelle und genaue Wägeergebnisse und verbessert so die Bedienereffizienz, Produktivität und den Durchsatz.
- Ein Überladungsschutzsystem, das Lasten bis zum Vierfachen der Nenntraglast aushält, schützt die Waage.
Spezifikation
RS232, USB, oder Ethernet (als Zubehör erhältlich) | |
3,200 g | |
0,01 g | |
0,05 g | |
NV3202 | |
2,5 s | |
10°C bis 40°C, 85%RH, nicht kondensierend | |
230 x 204 x 70 mm | |
144 mm | |
7,5 in. | |
2,8 in. | |
1 kg |
Menü- und Kalibriersperrschalter, mechanischer und softwaremäßiger Über- und Unterlastschutz, Stabilitätsanzeige, Anzeige für schwache Batterie, automatische Abschaltung, vom Benutzer wählbare Druckoptionen, vom Benutzer wählbare Kommunikationseinstellungen | |
Hintergrundbeleuchtetes LCD | |
Wägen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrollwägen | |
ABS-Gehäuse, Edelstahlwanne, Transportsicherung, rutschfeste und verstellbare Füße, Nivellierblase | |
0,02 g | |
50 °F bis 104 °F, 85 % rH, nicht kondensierend | |
Tragbare Waagen | |
9,1 in. | |
8 in. | |
190 mm | |
2,2 lb. |