Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Tiegeldeckel
Verwenden Sie diese Deckel mit Porzellan-Tiegeln. Haldenwanger™ Porzellan-Tiegeldeckel werden aus optimiertem Laborporzellan hergestellt.
1.75 € - 101.00 €
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10311252
|
Haldenwanger™
L 79D/4 |
60mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10210961
|
Haldenwanger™
L 79D/6 |
45mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10250911
|
Haldenwanger™
L 79D/7A |
40mm |
7.85 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10557301
|
Haldenwanger™
L 79D/8 |
30mm | N/A | N/A | N/A | |||||
12807703
|
Haldenwanger™
L 79D/1 |
87mm |
101.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12817703
|
Haldenwanger™
79D/1A |
92mm | N/A | N/A | N/A | |||||
12316497
|
Haldenwanger™
L 79D/2 |
75mm |
77.40 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Zur Verwendung mit Haldenwanger Porzellantiegel
- Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Porzellan | |
Tiegeldeckel |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Porzellan-Tiegeldeckel