Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Tiegeldeckel
Verwenden Sie diese Deckel mit Porzellan-Tiegeln. Haldenwanger™ Porzellan-Tiegeldeckel werden aus optimiertem Laborporzellan hergestellt.
Marke:  Haldenwanger™ L 79D/7A
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10250911
  • 7.85 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Zur Verwendung mit Haldenwanger Porzellantiegel
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
40mm
Tiegeldeckel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Haldenwanger™ Porzellan-Tiegeldeckel > Durchmesser:40mm