Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Tiegeldeckel
Verwenden Sie diese Deckel mit Porzellan-Tiegeln. Haldenwanger™ Porzellan-Tiegeldeckel werden aus optimiertem Laborporzellan hergestellt.
Marke:  Haldenwanger™ L 79D/1
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12807703
  • 101.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Zur Verwendung mit Haldenwanger Porzellantiegel
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
87mm
Tiegeldeckel
Name des Produkts
Haldenwanger™ Porzellan-Tiegeldeckel > Durchmesser: 87 mm