Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Tiegeldeckel
Verwenden Sie diese Deckel mit Porzellan-Tiegeln. Haldenwanger™ Porzellan-Tiegeldeckel werden aus optimiertem Laborporzellan hergestellt.
Marke:  Haldenwanger™ L 79D/8
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10557301
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Zur Verwendung mit Haldenwanger Porzellantiegel
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
30mm
Tiegeldeckel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Haldenwanger™ Porzellan-Tiegeldeckel > Durchmesser: 30 mm; verglast