Learn More
3M™ E-A-R™ Gehörschutzstöpsel aus Polyurethan
Hohe Dämpfung dank langsam expandierendem PU-Schaumstoff. 3M E-A-R Polyurethan-Ohrstöpsel – 36 dB.
Marke: 3M™ 7100109118
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Reduziert den Geräuschpegel um 25 dB
- Umfassend getestet und gemäß EN 352-2 zugelassen
- Hergestellt aus weichem, langlebigem TPE
- Mit 3 Flanschen für optimalen Sitz in den die meisten Gehörgängen
- Wiederverwendbar; kein Abrollen erforderlich
- Das Fingergriffdesign ermöglicht einfaches Einsetzen und Entfernen
- Im Lieferumfang ist eine stabile Aufbewahrungsbox mit Gürtelclip enthalten
- 3M™ Ohrstöpsel 1271 sind mit einem Kabel erhältlich und sind somit praktisch, wenn Sie sich häufig in lauten Umgebungen bewegen oder aus diesen herauskommen
Spezifikation
Orange | |
50/Pckg. | |
Mit Trageband | |
Polyurethan |
CE-Kennzeichnung | |
25 dB | |
Gehörschutzstöpsel |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ E-A-R™ Gehörschutzstöpsel aus Polyurethan > Farbe: Orange; Stil: Schnurgebunden; Menge: 50/Pckg.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur