Beschreibung
- Push-in-Ohrstöpseln lassen sich mit einem sanften Druck einfache und haltbar einsetzen
- Die Schaumstoffspitze muss nicht angefasst werden und ist daher hygienischer
- Die Schaumstoffspitze ist für einfacheres Einsetzen geformt und dimensioniert
- Der blaue flexible Stiel erleichtert das Einsetzen und Entfernen und sorgt dafür, dass die Spitzen sauber bleiben, wenn die Hände des Trägers schmutzig sind
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Gelb, Blau |
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
Verpackungsart | Polybeutel; |
Paare pro Packung | 400 Paar/Box. |
Rauschunterdrückung (NRR) | 38 dB |
Corded | Mit Trageband |
Produkttyp | Push-in-Gehörschutzstöpsel |
dielektrisch | Nein |
Material | Polyurethan |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ E-A-R™ Push-In-Ohrstöpsel >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur