Learn More
3M™ E-A-R™ Gehörschutzstöpsel aus Polyurethan
Hohe Dämpfung dank langsam expandierendem PU-Schaumstoff. 3M E-A-R Polyurethan-Ohrstöpsel – 36 dB.
Marke: 3M™ 7100100640
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Reduziert den Geräuschpegel um 34 dB
- Das Modell ist für den Einsatz mit dem 3M E-A-RFit™ Validierungssystem kompatibel und als Sondenstöpsel erhältlich
- Das konische Design dichtet den Gehörgang effektiv ab
- Hypoallergener Schaum mit weicherer Formulierung sorgt für minimalen Druck im Ohr
- Passend für kleinere Gehörgänge
- Die 3M™ 1130 Ohrstöpsel sind mit einem Kabel versehen - nützlich, wenn Sie sich häufig in lauten Umgebungen bewegen oder aus diesen herauskommen
- Erhältlich in einem Spender mit Ersatzstöpseln
- 100 Paare pro Karton
Spezifikation
Orange | |
34 dB | |
Gehörschutzstöpsel | |
Polyurethan |
CE-Kennzeichnung | |
Mit Trageband | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ E-A-R™ Gehörschutzstöpsel aus Polyurethan > Farbe: Orange; Stil: Mit Trageband
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur