Learn More
Navailles Autom. anpassbarer Stuhl aus Polyurethan
Der autom. anpassbare Stuhl aus Polyurethan vermeidet durch seine Ergonomie und sein Design Ermüdung.Keine Heftklammern oder Nähte in der abriebfesten Konstruktion.
Marke: Navailles 7NK 91NHDP 01 905
385.59 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schwarzer 5-beiniger, abriebfester, verstärkter Stahlsockel
- Gashebesäule zur Höhenverstellung mit Stoßdämpfer
- Verformbarer Sitz und Lendenstütze aus schwarzem KANGO™ Weichpolyurethan
- Der Sitz verfügt über eine 2° -Vorwärts-Neigung
- Montage auf Dämpfern
Spezifikation
Schwarz | |
Keine Armlehnen | |
Labore, chemische Industrie | |
265 lb. | |
610 bis 850 mm | |
26,5 lb. | |
Keine | |
59 cm |
Ja | |
EN 1021-1, EN 1021-2 | |
Gasfedersäule | |
120 kg | |
8 Jahre | |
12 kg | |
23,2 in. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Navailles Autom. anpassbarer Stuhl aus Polyurethan > Autom. anpassbarer Polyurethan-Stuhl; Sitzhöhe:610 bis 850 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur