Learn More
Kartell™ Urinbehälter aus Polystyrol
Die Konstruktion aus transparentem Polypropylen gewährleistet eine gute Festigkeit und chemische Beständigkeit Kartell™ Urinbehälter aus Polypropylen sind in sterilen und unsterilen Behältern mit farbcodierten Schraubverschlüssen erhältlich.
Marke:  Kartell™ 0564000
149.19 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24277" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10747721
  • 180.00 € / 500 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Nicht sterile Becher haben blaue Schraubverschlüsse, erhältlich in Mehrfachpackungen
  • Sterile Becher haben rote Schraubverschlüsse und einen desinfizierten Markierungsbereich, einzeln verpackt
  • CE-Kennzeichnung, IVD-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Polypropylen
150 ml
Blau
Schraubverschluss
Urinentnahme
73 mm
500/Packung
Ja
Nicht steril
CE und IVD
Polypropylen
63 mm
20 bis 100 ml
Polypropylen-Schraubverschluss
Name des Produkts
Kartell™ Urinbehälter aus Polystyrol > Blauer Polypropylen-Schraubverschluss; unsteril