Learn More
Kartell™ Urinbehälter aus Polystyrol
Die Konstruktion aus transparentem Polypropylen gewährleistet eine gute Festigkeit und chemische Beständigkeit Kartell™ Urinbehälter aus Polypropylen sind in sterilen und unsterilen Behältern mit farbcodierten Schraubverschlüssen erhältlich.
145.00 € - 233.00 €
Spezifikation
Graduated | Ja |
---|---|
Material | Polypropylen |
Zertifizierung/Konformität | CE und IVD |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Sterilität | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Sterilität | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10747721
|
Kartell™
0564000 |
Blau | Nicht steril | 500/Packung |
180.00 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10682892
|
Kartell™
0564100 |
Rot | Steril | 250/Packung |
215.00 €
250 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10293663
|
Kartell™
0564200 |
Rot | Aseptisch | 250/Packung |
145.00 €
250 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15119422
|
Kartell™
0564300 |
Blau | Nicht steril | 600/Packung |
233.00 €
600 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Nicht sterile Becher haben blaue Schraubverschlüssen und sind in Multipackungen erhältlich
- Die sterilen Becher verfügen über einen roten Schraubverschluss, einen desinfizierten Markierungsbereich und sind einzeln verpackt
- CE-Kennzeichnung, IVD-Zulassung
Spezifikation
Ja | |
Polypropylen | |
CE und IVD | |
Schraubverschluss |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Urinbehälter aus Polystyrol