Learn More
Fisherbrand™ rautenförmige antistatische Wägeschiffchen aus Polystyrol
Entwickelt für zielgenaues Ausschütten bei nur minimalem Verlust von Probenmaterial. Die rautenförmigen Fisherbrand™ Antistatischen Wägeschiffchen aus Polystyrol haben eine glatte Oberfläche und sind leicht biegbar. Die Schiffchen für den Einmalgebrauch zeichnen sich durch ihren flachen Boden sowie ihre antistatische Oberfläche aus und eignen sich für die verschiedensten Anwendungsbereiche im Labor.
24.45 € - 78.81 €
Spezifikation
Bodenform | Flach |
---|---|
Einwegprodukt | Einwegprodukt |
Material | Polystyrol |
Typ | Antistatisches Wägeschiffchen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrowellen-Feuchtebestimmer |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11543432
|
Fisherbrand™
HS1425CF |
100 mL | Weiß | Diamantförmig |
77.75 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
12932860
|
Fisherbrand™
HS1426CF |
100 mL | Schwarz | Diamantförmig |
78.81 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11533432
|
Fisherbrand™
HS1425BF |
30 mL | Weiß | Diamantförmig |
45.05 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
12922860
|
Fisherbrand™
HS1426BF |
30 mL | Schwarz | Diamantförmig |
47.56 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
12912860
|
Fisherbrand™
HS1426AAF |
5 mL | Schwarz | Quadratisch |
26.49 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12992840
|
Fisherbrand™
HS1425AAF |
5 mL | Weiß | Diamantförmig |
24.45 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
Beschreibung
- Gut biegsame Diamantform für präzises Ausgießen
- Große, flache Bodenfläche verhindert das Umfallen
- Biologisch inert und widerstandsfähig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen
- Temperaturbereich -10 bis 70 °C
- Antistatische Oberfläche garantiert vollständige Entfernung der Probe
- 500 Schiffchen pro Packung, konform mit den Anforderungen der FDA an Lebensmittelqualität
Spezifikation
Flach | |
Polystyrol | |
Mikrowellen-Feuchtebestimmer |
Einwegprodukt | |
Antistatisches Wägeschiffchen |