Learn More
Fisherbrand™ rautenförmige antistatische Wägeschiffchen aus Polystyrol
Entwickelt für zielgenaues Ausschütten bei nur minimalem Verlust von Probenmaterial. Die rautenförmigen Fisherbrand™ Antistatischen Wägeschiffchen aus Polystyrol haben eine glatte Oberfläche und sind leicht biegbar. Die Schiffchen für den Einmalgebrauch zeichnen sich durch ihren flachen Boden sowie ihre antistatische Oberfläche aus und eignen sich für die verschiedensten Anwendungsbereiche im Labor.
Marke:  Fisherbrand™ HS1426BF
30.06 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12922860
  • 47.56 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Rautenförmige Schiffchen lassen sich leicht biegen und ermöglichen so ein genaues Ausschütten
  • Breiter, flacher Boden dient dazu, das Umkippen zu verhindern
  • Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen
  • Temperaturbereich von -10 bis 70 °C
  • Antistatische Oberfläche gewährleistet vollständiges Entfernen der Probe
  • 500 FDA-konforme/lebensmitteltaugliche Schiffchen je Packung
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Schwarz
Polystyrol
Antistatisches Wägeschiffchen
78 x 56 x 14 mm
56 mm
30 mL
Einwegprodukt
Diamantförmig
Mikrowellen-Feuchtebestimmer
78 mm
14 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ rautenförmige antistatische Wägeschiffchen aus Polystyrol > Farbe: Schwarz; Volumen: 30 ml