Learn More
Fisherbrand™ rautenförmige antistatische Wägeschiffchen aus Polystyrol
Entwickelt für zielgenaues Ausschütten bei nur minimalem Verlust von Probenmaterial. Die rautenförmigen Fisherbrand™ Antistatischen Wägeschiffchen aus Polystyrol haben eine glatte Oberfläche und sind leicht biegbar. Die Schiffchen für den Einmalgebrauch zeichnen sich durch ihren flachen Boden sowie ihre antistatische Oberfläche aus und eignen sich für die verschiedensten Anwendungsbereiche im Labor.
Marke: Fisherbrand™ HS1425BF
36.87 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21756" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Rautenförmige Schiffchen lassen sich leicht biegen und ermöglichen so ein genaues Ausschütten
- Breiter, flacher Boden dient dazu, das Umkippen zu verhindern
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen
- Temperaturbereich von -10 bis 70 °C
- Antistatische Oberfläche gewährleistet vollständiges Entfernen der Probe
- 500 FDA-konforme/lebensmitteltaugliche Schiffchen je Packung
Spezifikation
Flach | |
Weiß | |
Polystyrol | |
Antistatisches Wägeschiffchen | |
78 x 56 x 14 mm | |
56 mm |
30 mL | |
Einwegprodukt | |
Diamantförmig | |
Mikrowellen-Feuchtebestimmer | |
78 mm | |
14 mm |