Learn More
Fisherbrand™ rautenförmige antistatische Wägeschiffchen aus Polystyrol
Artikelnummer. 12912860 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
30 mL
100 mL
Farbe:
Schwarz
Weiß
Form:
Diamantförmig
Quadratisch
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 12912860
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für zielgenaues Ausschütten bei nur minimalem Verlust von Probenmaterial. Die rautenförmigen Fisherbrand™ Antistatischen Wägeschiffchen aus Polystyrol haben eine glatte Oberfläche und sind leicht biegbar. Die Schiffchen für den Einmalgebrauch zeichnen sich durch ihren flachen Boden sowie ihre antistatische Oberfläche aus und eignen sich für die verschiedensten Anwendungsbereiche im Labor.
  • Rautenförmige Schiffchen lassen sich leicht biegen und ermöglichen so ein genaues Ausschütten
  • Breiter, flacher Boden dient dazu, das Umkippen zu verhindern
  • Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen
  • Temperaturbereich von -10 bis 70 °C
  • Antistatische Oberfläche gewährleistet vollständiges Entfernen der Probe
  • 500 FDA-konforme/lebensmitteltaugliche Schiffchen je Packung
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 5 mL
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Einwegprodukt
Material Polystyrol
Form Quadratisch
Sterilität Non-sterile
Typ Antistatisches Wägeschiffchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrowellen-Feuchtebestimmer
Abmessungen (L x B x H) 55 x 35 x 6 mm
Länge (metrisch) 55 mm
Breite (metrisch) 35 mm
Höhe (metrisch) 6 mm