Learn More
Hirschmann™ Polypropylen-Pipettenspitzen
Hergestellt aus Polypropylen, zur Verwendung mit der labopette™
Marke: Hirschmann™ 9490108
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Cadmiumfrei | |
klar | |
Einzeln verpackt | |
1000 Stück/Packung | |
Hirschmann™ Laborgeräte (für Mehrkanalpipette) |
5 bis 300 μl | |
Konformitätsbescheinigt (in Verbindung mit den Luftpolsterpipetten labopette™) | |
Lose im Beutel/Umkarton | |
Pipettenspitzen | |
Polypropylen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Produkt Broschüre
DateigrößeVersion: 1.4 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Polypropylen-Pipettenspitzen > Volumen (metrisch): 5-300 μl, Format: lose verpackt
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur