Learn More
Hirschmann™ Polypropylen-Pipettenspitzen
Hergestellt aus Polypropylen, zur Verwendung mit der labopette™
Marke:  Hirschmann™ 9490105
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10141191
  • 59.90 € / 400 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Cadmiumfrei
  • Konformitätszertifiziert
  • Polypropylen
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Cadmiumfrei
    klar
    Einzeln verpackt
    400 Stück/Packung
    Hirschmann™ (für 8-Kanal-Labopette™ (948 08 00))
    50 bis 1200 μl
    Konformitätsbescheinigt (in Verbindung mit den Luftpolsterpipetten labopette™)
    Lose im Beutel/Umkarton
    Pipettenspitzen
    Polypropylen
    Dokumentation
    Brochures
    Name des Produkts
    Hirschmann™ Polypropylen-Pipettenspitzen > Volumen (metrisch): 50-1200 μl, Format: lose verpackt