Learn More
X4500 PS-Verteiler, T-Form, steril, L=148mm (VE=45 00Stck.)
Dieses Produkt wird mit einer Bestrahlungsmethode sterilisiert, die den Anforderungen von ANSI/AAMI/ISO 11137 entspricht, um einen Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10-3 zu erreichen.
Marke: Gosselin ETAT-05
Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.10000kg
Beschreibung
- Polystyrol (PS)
- Verpackt in wiederverschließbarem Beutel
- Gebogenes Ende oder „T“-Ende
- Steril
Spezifikation
Ja | |
T-Form | |
148 mm |
Steril | |
Grün | |
Für Anwendungen in Milchwirtschaft, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie |