Learn More
Fisher BioReagents™ Medien-Additive für die Mikrobiologie: Pepton
Additiv zur Vorbereitung von bakteriellen Nährmedien
Marke: Fisher BioReagents™ BP1420-2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dehydriert.
Spezifikation
Pulver | |
Peptone | |
Stickstoff in einer für Bakterien leicht zugänglichen Form | |
2000 g |
Molekulargenetik | |
Pepton | |
Poly-Flasche |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisher BioReagents™ Medien-Additive für die Mikrobiologie: Pepton > Pepton; 2 kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur