Learn More
TBS mit Tween™ (TBST), 20x Lösung, molekularbiologischer Gütegrad, ultrarein, Thermo Scientific Chemicals
Wird in Western-Blot-Protokollen verwendet
Marke: Thermo Scientific J77500.K2
Description
Used in Western blotting protocols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
TBS mit Tween™ (TBST) | |
Lösung | |
Umgebungstemperaturen |
1 l | |
20X. |
Promotions
-
Mehrere Hersteller
Chemische Extravaganz
Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.Aktionscode: 24126Gültig bis zum: 2025-02-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 97%