Learn More
Eppendorf™ PCR-Röhrchen aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8003117 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Verschlusstyp:
Klappverschluss
Nicht enthalten
Streifen mit flachen Kappen
Streifen mit gewölbten Kappen
Format:
Einzelröhrchen
Schnell-PCR-Röhrchenstreifen
Streifen mit 8 Röhrchen
Reinheits- oder Qualitätsgrad:
Forensischer DNA-Gütegrad
PCR-Aufreinigung (unsteril)
Volumen (metrisch):
0,1 mL
0.1 ml
0,2 ml
0,2 ml
0.5 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
120 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 15645367
Marke: Eppendorf™ 0030124707
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Bei diesen dünnwandigen Polypropylenröhrchen ist eine wirkungsvolle und gleichmäßige Wärmeübertragung gegeben. Eppendorf™ PCR-Röhrchen aus Polypropylen lassen sich problemlos öffnen und dichten dennoch hervorragend ab, um ein Verdampfen während der PCR zu unterbinden.
  • Zuverlässige Begleiter für die tägliche Arbeit
  • Kontaminationsschutz am Klappdeckel
  • Definierte Deckelposition durch Spezialscharnier
  • Gute Durchsichtigkeit auch am Röhrchenboden
  • Geätzter Deckel für Beschriftung
  • Gut dichtender Verschluss
  • Leicht zu öffnen
  • Zur Verwendung mit allen Thermocyclern mit 0.2 ml-Blockformat
  • Gleichmäßige Wanddicke und glatte Wandfläche
Anwendungen
  • Röhrchen für PCR mit geringem Probendurchsatz
  • Streifen für PCR mit mittlerem Probendurchsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Volumen (metrisch) 0,2 ml
Menge 500 Pk. (10 Beutel mit je 50)
Zur Verwendung mit (Geräte) Mit allen Thermocyclern im 0.2 ml-Blockformat
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Reinheits- oder Qualitätsgrad Forensischer DNA-Gütegrad
Verschlusstyp Klappverschluss
Autoklavierbar Autoklavierbar
Format Einzelröhrchen
Produkttyp PCR-Röhrchen