Learn More
Nabertherm™ Keramik-Auffangwanne
Auffangwanne zum Schutz des Ofens und zum einfachen Laden.
Marke:  Nabertherm™ 691600510
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15191027
  • 161.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Tmax:1300 °C
  • Höhe:20 mm
Spezifikation
Spezifikation
Geeignet für die Öfen: L(T) 3, LV(T) 3
Auffangbehälter
15 cm
2 cm
1300 °C
Keramik
14 cm
13 cm
Name des Produkts
Nabertherm™ Keramik-Auffangwanne > Länge:15cm; Material:Keramik