Learn More
Sampling Systems™ Handbetriebene einfache Pumpe
Die Sampling Systems™ handbetriebene Easy Pump ist für viele Laboranwendungen geeignet, bei denen kleine bis mittlere Flüssigkeitsmengen gepumpt werden müssen.
Marke:  Sampling Systems™ 5056A-18
Artikelnummer. 12848161
  • 147.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus hartem Polypropylen
  • Im Lieferumfang ist ein Universalstopfen enthalten, der das Pumpen mit jedem Behälter mit runder Öffnung von 30 bis 70 mm ermöglicht
  • Maximale Länge des Tauchschlauchs: 700 mm
  • Entwickelt für eine einfache Installation, einfache Verwendung und einfache Reinigung
  • Kapazität von 26 l/min
  • Röhrchendurchmesser von 18 mm
Spezifikation
Spezifikation
700 mm
Polypropylen
Name des Produkts
Sampling Systems™ Handbetriebene einfache Pumpe > DepthMetric: 700 mm