Learn More
Eppendorf™ PCR-Röhrchen aus Polypropylen
Bei diesen dünnwandigen Polypropylenröhrchen ist eine wirkungsvolle und gleichmäßige Wärmeübertragung gegeben. Eppendorf™ PCR-Röhrchen aus Polypropylen lassen sich problemlos öffnen und dichten dennoch hervorragend ab, um ein Verdampfen während der PCR zu unterbinden.
Marke: Eppendorf™ 0030124812
190.45 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21655" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Bei diesen dünnwandigen Polypropylenröhrchen ist eine wirkungsvolle und gleichmäßige Wärmeübertragung gegeben. Eppendorf™ PCR-Röhrchen aus Polypropylen lassen sich problemlos öffnen und dichten dennoch hervorragend ab, um ein Verdampfen während der PCR zu unterbinden.
- Leicht zu öffnen
- Die dichte Versiegelung verhindert eine Verdampfung
- Dünne, gleichmäßige Wanddicke und glatte Wandoberfläche
Spezifikation
Frei von humaner-DNA, DNase, RNase, PCR-Inhibitoren | |
0.1 ml | |
0.1 ml-Thermocycler-Blöcke für effiziente und gleichmäßige Wärmeübertragung auf die Probe | |
Polypropylen | |
10.000 x g | |
Autoklavierbar | |
10 x 12 Streifen |
Durchsichtig | |
120er-Packung | |
Unsteril | |
PCR Clean (Non-sterile) | |
Streifen mit gewölbten Kappen | |
Ja | |
Dünnwandiges PCR-Röhrchen |