Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC-Säule, 7 μm
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Säulen verfügen über 100 % porösen Graphitkohlenstoff für eine höhere Trennungsfähigkeit
Marke: Thermo Scientific™ 35007-022130
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Außergewöhnlich hohe Retention stark polarer Analyte
- Echte Orthogonalität bei C18
- Trennung strukturverwandter Substanzen
- pH-stabile Form 0 bis 14
- Hervorragend geeignet für Anwendungen bei hoher Temperatur
Spezifikation
Analysesäule | |
20 mm | |
1 bis 14 | |
120 m²/g | |
Gehäuse L109 | |
Hypercarb | |
100% | |
Normal- und Umkehrphase |
2.1 mm Innendurchmesser | |
7 μm | |
250 Å | |
105 °C | |
Poröser Graphitkohlenstoff | |
Poröser Graphitkohlenstoff | |
Mixed-Mode |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC-Säule, 7 μm > 2.1 mm ID x 20 mm L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur