Learn More
Fisherbrand™ PCR-Röhrchengestell aus PP (Polypropylen)
Artikelnummer. p-8000251 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Blau, Grün, Orange, Rosa, Gelb
Grüne
Naturfarben
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 11958074
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für Probenahmeanwendungen vor oder nach der PCR™. Fisherbrand™ 96-Well PCR™-Gestelle aus Polypropylen enthalten 96 einfach erkennbare Röhrchenaufnahmen. Das abnehmbare Scharnier liegt flach auf, und das Gestell ist autoklavierbar. Aus robustem Polypropylen.
Zur Verwendung mit Probenahmeanwendungen vor oder nach der PCR™. Fisherbrand™ PCR™-Gestell aus Polypropylen 96-Well enthält 96 leicht identifizierbare Wells. Das abnehmbare Scharnier liegt flach auf und das Gestell ist autoklavierbar. Hergestellt aus robustem Polypropylen.
Das perfekte Röhrchengestell für Probenahme vor oder nach PCR™
  • Platz für einzelne 0.2 ml-Röhrchen oder Streifen mit 8 oder 12 Röhrchen
  • Röhrchen-Wells sind leicht durch eingeprägte Zahlen und Buchstaben zu erkennen
  • Aus robustem Polypropylen in verschiedenen Farben
  • Abnehmbarer Klappdeckel liegt flach auf
  • Autoklavierbar und stapelbar
  • Abmessungen: 130 mm lang x 98 mm breit x 33 mm hoch, mit Röhrchen-Wells mit Durchmesser 5.2 mm
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Enthält Abnehmbarer, mit Scharnier versehener Deckel
Produkttyp PCR-Gestell
Verschluss inklusive Yes
Array 8 x 12
Farbe Grüne
Aufnahmevermögen PCR-Röhrchen
Material Polypropylen
Positionen 96
Form Rechteckig
Einschübe Keine
Stapelbar Ja
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 98 mm
Breite (angloamerikanisch) 3,9 in.
Höhe (metrisch) 33 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,3 in.
Tiefe (metrisch) 130 mm
Durchmesser (metrisch) Well 5.2 mm