Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC-Säulen
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC-Säulen bieten eine gute Auflösung und schnelle Analysezeiten für flüchtige Komponenten.
Marke: Thermo Scientific™ 26080-4080
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC-Säulen bieten eine gute Auflösung und schnelle Analysezeiten für flüchtige Komponenten.
- Spezielle stationäre Phase
- Optimale Abmessungen für die Analyse flüchtiger, organischer Schadstoffe
- Ideal für die US-EPA-Methode 8260B
- Vergleichbar mit Rtx-VMS
- Flüchtige organische Schadstoffe
Spezifikation
260 °C | |
0.53 mm | |
GC/MS, GC/MS for US EPA Method 8260B Compounds | |
3 μm | |
Nichtpolar |
0.53mm | |
TraceGOLD™ TG-VMS | |
3 μm | |
60m |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC-Säulen > 60m x 0.53mm x 3.00μm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur