Learn More
Fisherbrand™ Mikrotiterplatten aus Polypropylen, 384-Well
GREENER_CHOICE
Bietet eine höhere Well-Dichte für den sparsamen Umgang mit teuren Reagenzien. Fisherbrand™ Polypropylen-Mikrotiterplatten, 384-Well mit runden Wells für optimale Probenrückgewinnung.
Marke:  Fisherbrand™ 236200
58.63 EUR gültig bis 2025-05-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24096" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11977954
  • 418.00 € / 120 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Lagerung von Verbindungen und Nukleinsäure-Bibliotheken
  • Chemisch beständig
  • Beständig gegen Temperaturen von -80 °C bis +80 °C
  • Stellfläche entspricht der ANSI™ Norm für den optimalen Einsatz in automatisierten Handling- und Flüssigkeitsdosiersystemen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI™-konforme Stellfläche
16 x 24
Polypropylen
Rund
-80 °C bis +80 °C
Standard
Gelb
384
120/Pckg.
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Advantage aspiration system
    Sonderangebote
    • Mehrere Hersteller
      Verwenden Sie den Code 24096, um diese Aktion zu erhalten.
      Aktionscode: 24096
      Gültig bis zum2025-05-16
      Top-Angebot
      *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 21/04/2025 und dem 16/05/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
      Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ Mikrotiterplatten aus Polypropylen, 384-Well > Farbe: Gelb