Learn More
Macherey-Nagel™ Xtra SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen UV254
Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatografie). Xtra SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen UV254 sind in verschiedensten Größen lieferbar.
Marke: Macherey-Nagel™ 818330.20
28.80 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23260" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04680kg
Beschreibung
- Nicht modifizierte Standard-Silikaschichten auf Aluminium für TLC
- Silika 60
- Hervorragende Benetzbarkeit für präzise Ergebnisse bei der Farbgebung, selbst bei 100 %igen wässrigen Nachweisreagenzien
- Ausgezeichnete Trennungseffizienz und Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
- Einfaches und zuverlässiges Schneiden durch ein optimiertes Bindemittelsystem, kein Abplatzen von Silika
- Bindemittel: Hochpolymeres Produkt, das in fast allen organischen Lösungsmitteln stabil und gegen aggressive Visualisierungsreagenzien beständig ist; auch vollständig stabil in rein wässrigen Eluenten
Spezifikation
5 bis 17 μm | |
20er-Packung | |
UV254 | |
∼500 m2/g | |
50 x 75 mm |
60Å | |
Aluminiumblech | |
0.75 ml/g | |
0.20 mm |