Learn More
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ NB092/S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11527123
  • 43.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Neopren
  • Härte 46/55 IRHD
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung im Labor
54mm
Grau
102mm
Propfen
46/55 IRHD
Je 1
92mm
Neopren