Learn More
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ NB006/S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11507093
  • 7.28 € / 20 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Neopren
  • Härte 46/55 IRHD
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung im Labor
16mm
Grau
8mm
Propfen
46/55 IRHD
20/Pckg.
6mm
Festes Neopren
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv > Bodendurchmesser:6mm