Learn More
BRAND™ Polypropylen-Mikroröhrchen
Hergestellt aus Polypropylen mit Polyethylen-Schraubverschluss. Die BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen verfügen über befestigte Schraubverschlüsse mit Lippendichtung und einen integrierten Dichtungskonus. Farbige Polypropylen-Kappeneinsätze zur Identifizierung können separat erworben werden.
Marke: BRAND™ 780700
141.80 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen mit Polyethylen-Schraubverschluss.
- Nicht graduiert.
- Temperaturbereich: -90 bis 100 °C
- Separat erhältlich: farbige Polypropylen-Kappeneinsätze zur Identifizierung.
Spezifikation
Schraubkappe mit Dichtring | |
Nicht autoklavierbar | |
Polypropylen | |
44 mm | |
–90 bis 100 °C | |
Nein | |
13 mm |
Polyethylen | |
0.5 ml | |
Freistehender konischer Boden | |
1000 | |
Unsteril | |
17.000 G |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Polypropylen-Mikroröhrchen > Fassungsvermögen (metrisch) 0.5 ml, Format: Freistehend, konischer Boden
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur