Learn More
VITLAB™ Griffin Messbecher aus Polypropylen
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polypropylen gewährleistet optimale Sicht. Vitlab™ Griffin-Becher aus Polypropylen gewährleisten dank ihrer leicht ablesbaren eingeprägten blauen Skala genaue Messergebnisse.
23.25 € - 78.05 €
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
---|---|
Material | Polypropylene |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 125 °C |
Typ | Becher |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15712096
|
VITLAB™
611081 |
400 mL |
23.25 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15752096
|
VITLAB™
618081 |
500 mL |
25.70 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11742749
|
VITLAB™
612081 |
600 mL |
37.30 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10128401
|
VITLAB™
614081 |
1000 mL |
47.05 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10723723
|
VITLAB™
615081 |
2000 mL |
64.80 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10067721
|
VITLAB™
616081 |
3000 ml |
78.05 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Hochtransparent
- Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen
- Bedingt autoklavierbar bei 121 °C, nur Ausführungen mit erhabener Graduierung
- Für Lebensmittel geeignet
- Hergestellt nach ISO 7056
Spezifikation
Durchscheinend | |
125 °C | |
Autoklavierbar | |
ISO 7056 |
Polypropylene | |
Becher | |
Yes | |
Gegossene und gedruckte graduierte Skala |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VITLAB™ Griffin Messbecher aus Polypropylen