Learn More
VITLAB™ Griffin Messbecher aus Polypropylen
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polypropylen gewährleistet optimale Sicht. Vitlab™ Griffin-Becher aus Polypropylen gewährleisten dank ihrer leicht ablesbaren eingeprägten blauen Skala genaue Messergebnisse.
Marke:  VITLAB™ 615081
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10723723
  • 64.80 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochtransparent
  • Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen
  • Bedingt autoklavierbar bei 121 °C, nur Ausführungen mit erhabener Graduierung
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Hergestellt nach ISO 7056
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
2000 mL
187 mm
6/Packung
Becher
Ja
Gegossene und gedruckte graduierte Skala
149 mm
Polypropylen
200 mL
125 °C
Autoklavierbar
ISO 7056
Griffin
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
VITLAB™ Griffin Messbecher aus Polypropylen > Fassungsvermögen:2000mL; Durchmesser:147mm; Höhe:187mm