Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA-Virus
Artikelnummer. 12781021
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10 Aufreinigungen
250 Aufreinigungen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
450 Milliliter
Artikelnummer. 12781021
Marke: Macherey-Nagel™ 740956.250
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Komplettes Kit mit Mini-Spin-Säulen für Kieselgelmembranen für die zuverlässige Aufreinigung von viraler RNA aus zellfreien biologischen Flüssigkeiten (z. B. Serum und Plasma).
NucleoSpin™ RNA-Virus
  • Zuverlässige und reproduzierbare Isolierung viraler RNA frei von Verunreinigungen
  • Sicheres und bewährtes Verfahren
  • Bewährt für eine Vielzahl von Viren, darunter Grippeviren, HCV, HIV, Vogelgrippevirus, Blauzungenvirus
  • Träger-RNA für höchste Empfindlichkeit in Downstream-Prozesse enthalten
  • Schnelles und praktisches Protokoll – virale RNA und DNA* innerhalb von nur 30 min
  • Support-Protokoll für die parallele Isolierung von viraler RNA und DNA (mit Proteinase K, nicht im Kit enthalten)
  • Virale RNA aus 150 μl Serum, Plasma und zellfreien biologischen Flüssigkeiten
  • Typische Downstream-Prozesse: RT-PCR, enzymatische Reaktionen
Spezifikation
Farbe Blaues Band
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur (18–25 °C)
Format Mini-Spin-Säule
Isolation Technology Silika-Membran
Elutionsvolumen 50 μl
Probentyp Zellfreie biologische Flüssigkeiten, Plasma, Serum, Plasma, zellfreie biologische Flüssigkeiten
Effizienz Bindungsvermögen: 40 μg
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung viraler RNA
Enthält NucleoSpin RNA-Virus-Säulen mit Entnahmeröhrchen, Entnahmeröhrchen (2 ml), Puffer, Träger-RNA
Anzahl Reaktionen 250 Aufreinigungen
Probengröße < 150 μl
Prüfzeit 30 min/4 - 6 Preps
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin RNA Virus
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch mit Wasser gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride, ethanol