Learn More
HUBER Edelstahl-Behälter
Marke:  HUBER 6054
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10535294
  • N.V. / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
22 L
Edelstahl-Behälter
230 V
20°C bis 150°C
230 V, 50 Hz
50 Hz
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
HUBER Edelstahl-Behälter > Volumen: 22 l