Learn More
Fisherbrand™ Polypropylenfolie-Tiefkühlboxen
Haltbarer als Kartons, die empfindlich gegen Aufweichen und Staubbildung sind, mit Polypropylenfolie-Konstruktion. Fisherbrand™ Polypropylenfolie-Tiefkühlboxen bieten eine deutlich kostengünstigere Alternative zu Polycarbonat-Boxen.
Marke:  Fisherbrand™ HS120370
65.89 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15610785
  • 92.77 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Polypropylenkonstruktion verringert die Wahrscheinlichkeit von Schimmelpilzen erheblich
  • Einfach zusammengebaute Boxen werden flach verpackt geliefert
  • Langlebiger als Karton, da sie nicht empfindlich gegen Feuchtigkeit sind
  • Teiler, die im Lieferumfang enthalten sind
  • Bis zu Temperaturen von - 80°C lagern
  • Kann in mechanischen Tiefkühlgeräten und Gefäßen bis - 196°C (nur Dampfphase) verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Polypropylen
Gefrierschrank
Unterteilungen
-196°C
9 x 9
125 x 125 x 49 mm
125 mm
12,1 mm
Weiß
Quadratisch
81 (1,5 bis 2 ml-Röhrchen)
-80 °C
10/Packung
Bis zu -80°C
125 mm
49 mm
1,03 kg
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polypropylenfolie-Tiefkühlboxen > Farbe: Weiß