Learn More
Fisherbrand™ Polypropylenfolie-Tiefkühlboxen
Haltbarer als Kartons, die empfindlich gegen Aufweichen und Staubbildung sind, mit Polypropylenfolie-Konstruktion. Fisherbrand™ Polypropylenfolie-Tiefkühlboxen bieten eine deutlich kostengünstigere Alternative zu Polycarbonat-Boxen.
89.20 € - 92.77 €
Spezifikation
Einhandbedienung | Ja |
---|---|
Material | Polypropylen |
Form | Quadratisch |
Typ | Gefrierschrank |
Aufnahmevermögen | 81 (1,5 bis 2 ml-Röhrchen) |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15610785
|
Fisherbrand™
HS120370 |
Weiß |
92.77 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15620785
|
Fisherbrand™
HS120371 |
Blau |
89.20 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15630785
|
Fisherbrand™
HS120372 |
Hellgrün |
89.20 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15640785
|
Fisherbrand™
HS120373 |
Violett |
89.20 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Die Polypropylenkonstruktion verringert die Wahrscheinlichkeit von Schimmelpilzen erheblich
- Einfach zusammengebaute Boxen werden flach verpackt geliefert
- Langlebiger als Karton, da sie nicht empfindlich gegen Feuchtigkeit sind
- Teiler, die im Lieferumfang enthalten sind
- Bis zu Temperaturen von - 80°C lagern
- Kann in mechanischen Tiefkühlgeräten und Gefäßen bis - 196°C (nur Dampfphase) verwendet werden
Spezifikation
Ja | |
Quadratisch | |
81 (1,5 bis 2 ml-Röhrchen) | |
-80 °C | |
10/Packung | |
Bis zu -80°C | |
125 mm | |
49 mm | |
1,03 kg |
Polypropylen | |
Gefrierschrank | |
Unterteilungen | |
-196°C | |
9 x 9 | |
125 x 125 x 49 mm | |
125 mm | |
12,1 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polypropylenfolie-Tiefkühlboxen