Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Kryoboxen
Artikelnummer. p-8013158 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Schwarz
Typ:
Kryobox
Kryobox, numerisch kodiert
Röhrchen-Array:
10 x 10
9 x 9
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 12663145
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Behälter aus Polypropylen mit Gittereinsätzen eignen sich für die Lagerung von bis zu 100 Röhrchen. Fisherbrand™ Kryoboxen aus Polypropylen eignen sich optimal für die Probenlagerung und den Probentransport.
  • Kryoboxen mit Stülpdeckel, PP, Format 133 x 133 mm
  • Hochqualitatives Polypropylen (PP)
  • In Naturfarbe und anderen Farben lieferbar
  • Kisten sind höhenverstellbar
  • Die Kisten sind in 6 modernen Farben mit numerischer Codierung und entsprechenden Belüftungen für das Ablassen von Kondenswasser lieferbar
  • Das Raster mit einer Größe von 6 x 6 bis 10 x 10 fasst 36 bis 100 Röhrchen
  • Autoklavierbar, temperaturbeständig von -90 bis +121°C
  • Lieferbare Raster: 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10
  • Numerisch codiert
Spezifikation
Farbe Divers
Material Polypropylen
Typ Kryobox
Enthält Schiebedeckel
Röhrchen-Array 9 x 9
Länge (metrisch) 133 mm
Breite (metrisch) 133 mm
Höhe (metrisch) 50 bis 75 mm