Learn More
Memmert™ Steckrohrverlängerung für SF75, gerade
Steckrohrverlängerung für Abluftkanäle und ggf. Schlauchanschluss.
Marke:  Memmert™ SF75B29719
Artikelnummer. 17548385
  • 129.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zubehör
  • Steckrohrverlängerung (Durchmesser außen 60,3 mm, innen 57 mm)
  • Gerade
Spezifikation
Spezifikation
60,3 mm
Sterilisator SF75
Name des Produkts
Memmert™ Steckrohrverlängerung für SF75, gerade > Kann verwendet werden mit: SF75