missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Steckrohrverlängerung für SF30, gerade

Steckrohrverlängerung für Abluftkanäle und ggf. Schlauchanschluss.

Marke:  Memmert™ SF30B29719

Artikelnummer. 17538215

  • 129.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Zubehör
  • Steckrohrverlängerung (Durchmesser außen 60,3 mm, innen 57 mm)
  • Gerade
Specifications

Specifications

60,3 mm
Sterilisator SF30
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Product Certifications
Promotions

Promotions

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title
Memmert™ Steckrohrverlängerung für SF30, gerade > Kann verwendet werden mit: SF30

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.