Learn More
Fisherbrand™ Bijou-Vials aus PP (Polypropylen)
Hergestellt aus Kalknatronglas Typ III, mit Verschluss aus Polypropylen. Fisherbrand™ Bijou Fläschchen mit Verschluss aus Polypropylen eignen sich für die Aufbewahrung von Medien, die Verwendung in der Diagnose und zur Erfassung von Proben.
Marke: Fisherbrand™ 150888C
45.60 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus Kalknatronglas Typ III
- Schraubverschluss aus Polypropylen
- Transparente farbige Flasche
- Hals mit Schraubgewinde
- Autoklavierbar
Spezifikation
Durchsichtig | |
Kalk-Natron-Glas Typ III | |
Geeignet für Medien-, Diagnose- und Probenaufnahmeanwendungen | |
Röhrenförmig | |
Polypropylen | |
Schraubverschluss | |
245/Pckg. | |
18 mm |
20 mm | |
7 ml | |
Schraube | |
Schraube | |
Autoklavierbar | |
43 mm | |
Bijou Fläschchen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70% -
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen