Learn More
DWK Life Sciences Schraubverschlüsse aus Phenolharz mit Einsatz
Kimble™ Schraubverschlüsse aus Phenolharz mit Einsatz eignen sich zur sicheren Aufbewahrung Ihrer Medien beim Autoklavieren. Sie sind aus einem speziellen (holzgefüllten) Phenolharz gefertigt und besonders beständig gegen Temperaturen und Dämpfe beim Autoklavieren.
Marke:  DWK Life Sciences 73800-15415
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11883825
  • 279.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Sichern Sie Ihre Medien beim Autoklavieren mit dem Kimble™ Phenol-Schraubverschluss mit Einlage.Hergestellt aus speziellem, mit Holz verfülltem Phenolmaterial und sehr beständig gegen Temperatureinwirkungen und Dampf beim Autoklavieren
  • Styrolauskleidung
  • Schraubverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15-415
Schraubverschluss
Fester Schraubverschluss
Schwarz
1000 Packung
Gummi
Autoklavierbar
Phenolharz
Für allgemeine Laboranwendungen
Name des Produkts
DWK Life Sciences Schraubverschlüsse aus Phenolharz mit Einsatz > Schwarz