Learn More
3M™ ET 1205 Polyimidfolie, MC12
Das 3M™ Polyimid-Isolierband 1205 ist ein Isolierband mit Polyimid-Folienträger. Dieses flammhemmende Klebeband eignet sich für Anwendungen, die für das Umwickeln von Transformatoren, Kondensatoren und Kabelbäumen ein dünnes Isoliermaterial erfordern.
Marke: 3M™ 7100116876
Beschreibung
- Die 3M™ Polyimidfolie 1205 zeichnet sich vor allem durch eine extreme Temperaturbeständigkeit und sehr gute dielektrische Eigenschaften aus.
- In Verbindung mit einem lösemittelbeständigen Acrylat-Klebstoff bildet sie eine leistungsstarke Kombination von mechanischen, elektrischen, thermischen und chemischen Eigenschaften, welche stabil bleiben in einem Temperarturbereich von –40 °C bis +155 °C.
- Damit gehört das Isolierband der Isolierstoffklasse F an. Das insgesamt 0,076 Millimeter dünne Klebeband hält einer Durchschlagsspannung von 7.500 Volt stand und ist flammwidrig nach UL 510.
- Die Polyimidfolie ist so besonders geeignet für Anwendungen, bei denen sie hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, insbesondere zum Abkleben von Kontakten beim Löten von Leiterplatten.
- Da sie bedruckbar ist, kann sie unter anderem auch gut zur Kabelbündelung und -kennzeichnung eingesetzt werden.
Spezifikation
UL Recognized, RoHS 2011/65/EU | |
Amber | |
Polyimid | |
1205 | |
-40°C to +155°C | |
1.3 in. | |
19.05 mm |
Acrylic | |
Tape | |
Tape | |
-40°F to +311°F | |
33 m x 19 mm | |
0,75 in. |