Learn More
3M™ Emphaze™ Polyimid-Klebeband 5413
Artikelnummer. 17135034
Click to view available options
Dimensions (LxW):
36 yd. x 0,5 in. (33 m x 1,2 cm)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17135034
Marke: 3M™ 7100010443
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Polyimidfolie und Silikonklebstoff, kann zum Abdecken von Leiterplatten beim Lötprozess und für andere Hochtemperaturanwendungen verwendet werden.
Verwenden Sie 3M™ Polyimid-Klebeband 5413 kann zum Abdecken von Leiterplatten beim Lötprozess und für andere Hochtemperaturanwendungen zwischen 73 bis 260 °C eingesetzt werden. Dieses bersteinfarbene 0,07 mm dicke Klebeband besteht aus einem Polyimid-Film mit Silikonklebstoff. Zudem besteht der Rollenkern aus Polyethylen und nicht aus Karton.
  • Die hohe Temperaturbeständigkeit des Silikonklebstoffs verringert den Klebstoffaustritt, sodass eine Reinigung wegfällt
  • Das Polyimid-Klebeband lässt sich ausgezeichnet von der Oberfläche ablösen, da es bei höheren Temperaturen nicht weicher wird und formstabil bleibt.
  • Dieses Klebeband schützt Oberflächen vor der Einwirkung von Chemikalien und UV-Strahlung schützen und ist schwer entflammbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klebstofftyp Silikon
Farbe Bernsteinfarben
Material Polyimid
Dimensions (LxW) 36 yd. x 0,5 in. (33 m x 1,2 cm)
Länge (angloamerikanisch) 36 yd.
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 1,2 cm