Learn More
Scilabub™ Polyimid-Kryo-Handschuhe
Die Polyimid-Kryohandschuhe wurden speziell für die Handhabung von sehr kalten Objekten entwickelt, die in gasförmigem Flüssigstickstoff (zwischen -120° C und -190° C) gelagert werden.
Marke:  Scilabub™ GLO/CMES
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12961185
  • 423.28 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entwickelt für den Umgang mit sehr kalten Objekten, typischerweise solche, die in der Dampfphase von Flüssigstickstoff (im Bereich von 120 ° bis 190 °C) gelagert werden
  • Die Handschuhe dürfen nicht in Flüssigstickstoff getaucht werden
  • Die Außenschicht ist wasserdichtes Material, das Kondenswasser auf kalten Oberflächen abhält
  • Gasdurchlässig (einschließlich Wasserdampf) für einen erhöhten Benutzerkomfort, sodass sich keine Kondensation im Inneren bildet
  • Die Nahtlöscher sind nicht versiegelt, um die Masse um die Finger zu reduzieren
  • Sehr langlebig, behalten ihre Flexibilität (versteifen allerdings etwas) über lange Zeiträume in kalten Umgebungen
  • Außenmaterial aus Polyimid, Polyolefin mit etwas Polyester als Füllung und Baumwoll-Futter
  • Hergestellt nach EN 511
Spezifikation
Spezifikation
PSA-Kategorie III
Kryo-Handschuhe
–190 °C
1 Packung
500 mm
Polyamid
Klein
Baumwolle
Wasser
Name des Produkts
Scilabub™ Polyimid-Kryo-Handschuhe > Größe: Klein